Merck
Z568570
ACEスターラーブレード、316SS、楕円形、穴あき
W × L 24 mm × 115 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
詳細
for 10mm SS shaft
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8096-74
W × L
24 mm × 115 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
穴あき構造のため、通常のブレードより高い攪拌性があります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)