Merck
Z202738
Sigma-Aldrich
Jacketed beaker
別名:
Double-walled beaker, Insulated beaker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
graduations: no
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Outer OD - 45mm x H 120mm
Inner ID - ~27mm x D 110mm (inner OD - 30mm)
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
その他情報
Browse all glass beakers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)