Merck
Z202746
Sigma-Aldrich
Jacketed beaker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
特徴
graduations: no
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
外側ジャケットO.D. 57 mm×H 120 mm。
内側容器I.D.約38 mm×D 110 mm。
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
その他情報
Browse all glass beakers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)