物質
borosilicate glass
特徴
graduations: no
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
その他情報
Browse all glass beakers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)