物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 1000 mL (graduations: 2000-9000 mL)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
10000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック