物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 100 mL (graduations: 200-800 mL)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)