Merck
Z569232
Sigma-Aldrich
Aldrich® ColorSpec® NMRチューブ
thrift, color-coded yellow, frequency 300 MHz
別名:
Aldrich NMRチューブ, NMRサンプルチューブ, NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass Type 1
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
パラメーター
300 MHz frequency
W × L
5 mm × 7 in.
同心性×キャンバー
51 μm × 13 μm
壁厚
0.43 mm
color-coded yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この新しい最高品質のNMRサンプルチューブは、チューブのグレードやアプリケーションを即時に目視確認できる、色分けされたバンドおよびキャップ、そしてMHzレーティングを特徴としています。
プレシジョングレードのNMRチューブは、タイプI、クラスAの薄壁(0.38 mm)ホウケイ酸ガラス製であり、すり合わせのジョイント、バルブ、およびバキュームラックに適合します。これらは正確にすり合わされ、高度に研磨されており、いかなるNMR分光アプリケーションにおいても、スピンの安定性や高度な分解能を提供します。
節約できる使い捨てのチューブは、タイプI、クラスBの中間壁(0.43 mm)ホウケイ酸ガラス製です。使い捨てのNMRチューブは、キャップを含みます。
  • 色分けされたバンドおよびキャップが、チューブのグレードを示します。
  • 全てのチューブにMHzレーティングが記載されています。
  • マーキングスポット付き。
  • キャップは、100個の別包装で提供されます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ColorSpec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)