物質
natural gloves
natural natural rubber
サイズ
L
無菌性
non-sterile
特徴
disposable
latex free: no
powder-free
包装
pack of 100 ea (boxes of 100)
メーカー/製品名
Microflex CFG-900-L
L × 厚み
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mircoflexの新しいラテックスグローブが、他のメーカーに差をつける挑戦的な価格で登場です。タンパク質含量の少ない、快適な着け心地の検診用天然ゴムラテックスグローブです。パウダーは不要です。業界最高水準の品質管理システムにより、どの箱でも変わりなく快適な着け心地を達成しています。品質と価格を完璧に両立したグローブといえるでしょう。探し求めていたグローブがここにあります。ぜひお求めください。
厚さ:
厚さ:
- 裾部:0.10 mm(3.9ミル)
- 手掌部:0.13 mm(5.1ミル)
- 指部:0.15 mm(5.9ミル)
- 長さ:245 mm(9.7インチ)
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック