Merck
Z671673
Rare earth stir bars
Elliptical, diam. 14 mm, L 25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated (Elliptical)
egg-shaped
メーカー/製品名
Cowie 001.2625.RE
L
25 mm
直径
14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stirring bars using rare earth magnets have significantly increased magnetic strength compared to those using Alnico magnets, but more importantly they are almost totally resistant to demagnetisation.
Stir bars using rare earth magnets are identified by a carbon black spot which us chemically inert.
その他情報
The high magnetic coupling power of rare earth stir bars may cause abrasion of the PTFE coating against the base of the container and where stirring arrays are used, as in multi-well plates, lateral interaction between stirrer bars may be observed.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1