Merck
SRE0095
Sigma-Aldrich
高速β-グルクロニダーゼ、組換体
from limpets (Patella Vulgata), aqueous solution
別名:
β-グルクロニダーゼ カサガイ(Patella vulgata)由来, β-D-グルクロニドグルクロノソヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in proprietary host
品質水準
フォーム
aqueous solution
濃度
300000-400000 units/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
種々の酵素の性能を比較する新しい技術論文
由来が異なる酵素を用いた様々な薬剤クラスの加水分解を最適化するために、Sigma R&Dが作成した最新のアプリケーションデータをご確認ください。また、 6-MAMをモルヒネに変換するエステラーゼ活性の影響を軽減するためには、クロマトグラフィー精製された酵素を使用してください。
セイヨウカサガイ由来酵素は食用カタツムリ、ウシ肝臓および大腸菌の酵素よりオピオイドグルクロニドの加水分解に効果があると報告されています
さまざまな薬物グルクロニド基質の加水分解に対する本製品の適合性の詳細については、このページのをご覧ください
特徴および利点
超高速の加水分解速度を必要とする用途向けに、より高い酵素濃度で配合しています。組換え的に発現および精製されて、MAMエステラーゼ活性(6-モノアセチルモルヒネ→モルヒネ)が除去されます。 高酵素力価(50 un/μLβ-グルクロニダーゼ)での典型的な分析では、60°Cで4時間後の6-MAMからモルヒネへの変換が1%未満でした。
単位の定義
1シグマ(Sigma)または改変型フィッシュマン(Fishman)1単位は、フェノールフタレイングルクロニドから37°C、pH 3.8で1時間あたり1.0 μgのフェノールフタレインを遊離します(30分間のアッセイ)。
物理的形状
100 mM酢酸カリウム(pH 5.2)の溶液として供給されます。界面活性剤、炭水化物、またはサンプルの調製と分析を妨げる可能性のあるその他の構成要素は含まれていません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SRE0095-1ML:
SRE0095-10ML:
SRE0095-1ML-PW:
SRE0095-BULK:
SRE0095-50ML-PW:
SRE0095-50ML:
SRE0095-VAR:
SRE0095-10ML-PW:
SRE0095-25ML-PW:
SRE0095-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.