アプリケーション
由来が異なる酵素を用いた様々な薬剤クラスの加水分解を最適化するために、Sigma R&Dが作成した最新のアプリケーションデータをご確認ください。また、 6-MAMをモルヒネに変換するエステラーゼ活性の影響を軽減するためには、クロマトグラフィー精製された酵素を使用してください。
特徴および利点
単位の定義
物理的形状
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
G2174-VAR:
G2174-1ML:
G2174-5ML:
G2174-BULK:
G2174-25ML:
G2174-10ML:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
プロトコル
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)