メーカー/製品名
Bel-Art F18737-0000
L × W × H
5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
詳細
Polypropylene test tube basket; 5 x 4 x 4 in, without lid. Ideal for rinsing, transport and storage of glassware. .Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
法的情報
Lab-Aire is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック