Merck
Z674168
DURAN® GLS 80ラボ用目盛付き広口瓶、アンバー色
capacity 500 mL, with cap
別名:
1160146
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GLS80)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1160146
キャパシティ
500 mL
ネック外径
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
琥珀色のDURANボトルが300 nm~500 nmの範囲の光から培地を保護します。そのため、感光性を持つ培地を扱ったり物質を長期保存したりするのに特に有用です。
  • 500 nmまでの波長の紫外線から保護
  • 外表面しか着色せず、イオンが浸出しないことを保証
  • 特別な熱処理によって着色の耐久性を保証
  • 素早く取り外せる青色のキャップと140°Cまでオートクレーブ可能な注入リングが付属しています。
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)