Merck
Z676233
Vacuubrand Chemistry真空ポンプ
Vacuubrand MD 4C NT, AC/DC input 110 V AC
別名:
Chemistry Vacuum Pump, Laboratory Vacuum Pump, Precision Vacuum Pump, Vacuubrand 20736403, diaphragm pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NB.79
特徴
CSA approved
(Number of heads / stages 4/3)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Vacuubrand MD 4C NT
利用可能性
not available in EU
パラメーター
1.5 mbar vacuum
3 mbar vacuum (with gas ballast)
3.4/3.8 m3/h pumping speed
L × W × H
325 mm × 243 mm × 198 mm
出力
0.25 (kW rated motor power)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3段階の化学的に設計されたダイヤフラム式ポンプです。腐食性ガスや蒸気の連続したオイルフリーのポンピングに優れたソリューションで、多くの困難な要件を満たしています。3段階構造により、速いポンプ速度で、かつ非常に低い到達真空度が得られるという利点を備えています。組み上げられたメディウムに接触するすべての主な部品は、耐薬性のあるフルオロプラスチック製です。効果が実証されているPTFEのサンドウィッチ式ダイアフラムにより、信頼性が向上し、運転寿命が長くなります。オプションとしてガスバラストバルブの付いたMD 4C NTも用意されています。これは凝縮蒸気のポンピング用(ガスバラストがあっても非常に優れた到達真空度を示す)または沸点の高い溶媒用です。新たなNTシリーズでは、さらに優れた性能データと高い耐蒸気性が示されています。
最高背圧1.1 bar
  • マニュアルと共に、ポンプに必要な備品一式付属しており、すぐにご使用可能です(10mmの接続チューブは別途注文してください)
  • 著しく高い耐薬性と優れた耐蒸気性
  • 低真空においても高性能
  • ガスバラスト付きにもかかわらず優れた到達真空度
  • ささやくような静けさと、非常に少ない振動
  • 長い製品寿命のダイアフラムと、メンテナンスフリーのドライブシステム
  • 保護等級IP40
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)