Merck
Z676446
Double-Safe PTFEコート温度計
greener alternative
L 305 mm, temperature -20-110 °C, immersion level, 76 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
特徴
immersion level 76 mm
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B60400-0600
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
温度測定範囲
-20-110 °C
L
305 mm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
本製品は、黒色のEnviro-Safe液と黄色の背景となる無鉛ガラスを用いた、PTFE被覆の読み取りやすい温度計です。破損時には、ガラスと液体による汚染を防ぎます。米国の多くの州やほとんどのヨーロッパ諸国で禁止(または部分的に禁止)されている水銀温度計の代替品として最適です。
  • 破損時は、PTFE被覆が液体とガラスを封じ込め
  • 無毒、無害の生分解性黒色Enviro-Safe液
  • NISTおよびDKDによる精度の報告書付き
  • 無鉛ガラスとリサイクル可能な包装
法的情報
Double-Safe is a trademark of H-B Instrument Co.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)