Merck
Z677175
NevoCut耐カット性手袋
size XL
別名:
safety glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
white (polyamide, glass fibre and HPPE fibre steel)
white gloves
サイズ
XL
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
standard type EN388 (cat. II)
包装
pack of 1 pair
メーカー/製品名
KCL 927
L × 厚み
250 mm × 1.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nevocutは、優れた触覚感度、柔軟性、快適性と、最高の切断防止レベル(レベル5)を組み合わせた、新世代の切断事故防止手袋です。ポリアミド、グラスファイバー、高張力PETファイバーの組み合わせにより、手袋の精密作業性を損なうことなく、高い耐切断性を確実に発揮します。
左右別の手袋で、優れたフィット感を損なうことなく数回の洗濯が可能です。
法的情報
NevoCut is a trademark of KCL GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)