物質
blue gloves
blue nitrile
サイズ
L
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
latex free
powder-free
包装
pack of 50 ea (boxes of 50)
メーカー/製品名
KCL 742 - 09
KCL 742
L × 厚み
270 mm × 0.11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dermatril LRは裾部が長いパウダーフリータイプの青いニトリル手袋で、化学薬品や細菌汚染を高レベルで防御します。従来の使い捨て可能な手袋に比べて、物理的にも極めて丈夫になっています。
どの手袋の内側にも、該当する規格のマークが食品用色素(ダイ)で個々に付けられています。
EN 374(カテゴリーIII)、EN 388(カテゴリーII)、EN 455、EN 61340-5-1、ASTM 1671:2001、US-FED-ST 209E
どの手袋の内側にも、該当する規格のマークが食品用色素(ダイ)で個々に付けられています。
- クリーンルームクラス100
- 静電気防止
- チウラム、ベンゾチアゾール、チオ尿素などのアレルゲン物質不含
- 裾部が長いデザイン
- 指先のすべり止め加工による優れたグリップ力
- 裾部の巻き加工によって簡単に着用
- CE準拠
EN 374(カテゴリーIII)、EN 388(カテゴリーII)、EN 455、EN 61340-5-1、ASTM 1671:2001、US-FED-ST 209E
法的情報
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)