Merck
Z678775
FORTUNA® Polyfix® アンバーガラスシリンダー付きボトルトップディスペンサー
dispensing volume 10-50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名
Fortuna Graf 101.072-48
dispensing volume measuring range
10-50 mL
容量
10-50 mL
フィッティング
GL 40
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
光感受性液体、弱酸、および弱塩基の分注用
特長:
  • 破損防止用にPPコートされた琥珀色のガラス製分注用シリンダー付き
  • ガラス製ピストン
  • 人間工学に基づく指保護キャップ
  • 微調整機能付きで迅速かつ簡単な分注量の設定
  • PP製FIXアダプター
  • PP製弁ブロック、バルブ中に金属製のばねがないために腐食しない
FORTUNA Polyfixディスペンサー1個、PPアダプターGL40 + GL45 2個、PTFE吸入チューブ1本として供給
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
POLYFIX is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)