Merck
Z260002
Sigma-Aldrich
FORTUNA® Optifix® ベーシックボトルトップディスペンサー
volume 1-5 mL
別名:
Bottle-top dispenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
subdivision 0.1 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf 101.080-33
容積測定範囲
1-5 mL
容量
1-5 mL
フィッティング
GL 40
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
水溶液、酸、および結晶化液の分注に使用可能
特長:
  • PTFE被膜分注ピストン
  • 破損防止のプラスチックコーティングが施されたガラス製の分注シリンダーを使用して分注プロセスを可視化
  • 人間工学に基づく指保護キャップ
  • 微調整機能付きで迅速かつ簡単な分注量の設定
  • 最大10 mLの白色PP製FIXアダプター、30 mLサイズからの硬質白色PP製FIXアダプター
  • PTFE製バルブブロック、バルブ内は金属ばね不使用(腐食なし)
  • Optifix®ベーシックディスペンサーは500 mLまでのラインナップ
Optifixベーシックディスペンサーとして提供®。GL40とGL45のPP製アダプター2つ、PTFE製吸い込み管1本が付属。
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)