特徴
subdivision 5.0 mL
メーカー/製品名
Fortuna Graf 101.080-56
容積測定範囲
60-300 mL
容量
60-300 mL
フィッティング
GL 40
GL 45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水溶液、酸、および結晶化液の分注に使用可能
特長:
特長:
- PTFE被膜分注ピストン
- 破損防止のプラスチックコーティングが施されたガラス製の分注シリンダーを使用して分注プロセスを可視化
- 人間工学に基づく指保護キャップ
- 微調整機能付きで迅速かつ簡単な分注量の設定
- 最大10 mLの白色PP製FIXアダプター、30 mLサイズからの硬質白色PP製FIXアダプター
- PTFE製バルブブロック、バルブ内は金属ばね不使用(腐食なし)
- Optifix®ベーシックディスペンサーは500 mLまでのラインナップ
法的情報
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)