Merck
B8630
Sigma-Aldrich
ブロモチモールブルー ナトリウム塩
powder
別名:
3′,3′′-ジブロモチモールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H27Br2NaO5S
CAS番号:
分子量:
646.36
Beilstein:
6887926
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
品質水準
テクニック
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI Key
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Bromothymol Blue sodium salt has been used as a pH indicator in the yeast growth media (YPD, yeast extract peptone dextrose).
生物化学的/生理学的作用
Bromothymol Blue is a pH indicator which changes color from yellow (pH 6.0) to blue (7.6).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B8630-1G:
B8630-BULK:
B8630-10G:
B8630-25G:
B8630-VAR:
B8630-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The roles of galactitol, galactose-1-phosphate, and phosphoglucomutase in galactose-induced toxicity in Saccharomyces cerevisiae.
de Jongh WA, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 101, 317-326 (2008)
Increasing galactose consumption by Saccharomyces cerevisiae through metabolic engineering of the GAL gene regulatory network.
Ostergaard, et al.
Nature Biotechnology, 18, 1283-1286 (2000)
Handbook of Acid-Base Indicators null