認証
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 90%
タンパク質検出レベルの測定範囲
10-80 μg
テクニック
titration: suitable
色
blue, at pH above 4.6
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
λmax
383 nm
589 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI Key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
114405-2.5G:
114405-BULK:
114405-50G:
114405-VAR:
114405-5G:
114405-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.