Merck
Z680192
チタン製ピンセット
Style OO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
27112105
NACRES:
MA.01
メーカー/製品名
Aven
総長
4.75 in. (121 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チタン製のピンセットは、ステンレス鋼製のもののように粒子がこぼれ落ちることがありません。チタンは軽量かつ高強度の非磁性材料です。
  • 軽量(重量対強度比が高い)
  • 保持磁力はゼロ
  • 800°Fまでの耐熱性
  • 耐薬品性および耐食性
  • 半田が付着しない
  • 生体適合性(細胞の完全性を保ち、炎症反応がない)
代表的な用途:高温での洗浄/化学処理、組織学、生物学、鑑識、電子顕微鏡などでの感受性の高い成分の取扱い。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
ピンセット Style #00, sharp, anti-magnetic stainless steel
T5415
ピンセット
ピンセット Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel
T4287
ピンセット
ピンセット Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4787
ピンセット
ピンセット Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6165
ピンセット
ピンセット Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
ピンセット
ピンセット Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
T4912
ピンセット
ピンセット Style #5, Fine needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
T4537
ピンセット
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer