Merck
Z680265
チタン製ピンセット
Style 7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
27112105
NACRES:
MA.01
メーカー/製品名
Aven
総長
4.5 in. (115 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チタン製のピンセットは、ステンレス鋼製のもののように粒子がこぼれ落ちることがありません。チタンは軽量かつ高強度の非磁性材料です。
  • 軽量(重量対強度比が高い)
  • 保持磁力はゼロ
  • 800°Fまでの耐熱性
  • 耐薬品性および耐食性
  • 半田が付着しない
  • 生体適合性(細胞の完全性を保ち、炎症反応がない)
代表的な用途:高温での洗浄/化学処理、組織学、生物学、鑑識、電子顕微鏡などでの感受性の高い成分の取扱い。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
ピンセット Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
T4912
ピンセット
ピンセット Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6165
ピンセット
ピンセット Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4787
ピンセット
Artis Tweezer Style 7-SA
Z742677
Artis Tweezer
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
ピンセット Style #00, sharp, anti-magnetic stainless steel
T5415
ピンセット
Disposable forceps dark blue, L 110 mm, straight tip
Z708356
Disposable forceps
ピンセット Style #3, very sharp, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T5540
ピンセット
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps