Merck
Z742677
Artis Tweezer
Style 7-SA
別名:
Artis Tweezer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
27112105
NACRES:
MA.01
特徴
tip style (Curved, super fine)
メーカー/製品名
Aven 18072ARS
テクニック
PCR: suitable
L
115 mm (4.5 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aven′s innovative Artis Tweezers have set a new precedent for precision. Our cutting edge design features a angled bend at the end of the tip, which provides a softer overall grip with a large surface area that reduces hand fatigue, enhancing productivity.
The durable tweezers are protected by an attractive ESD safe coating, and the highly polished stainless steel tips with rounded edges allow operators to handle very fine wire, miniature parts, electrical components, and other delicate materials in a confined space without risk of damage.
アプリケーション
Curved, super fine points for assembly work
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
ピンセット Style #7, sharp, hooked, PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
T6165
ピンセット
ピンセット Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
T4787
ピンセット
ピンセット Style #7, sharp, hooked, anti-magnetic stainless steel
T4912
ピンセット
Stainless steel forceps Fine tip, curved
Z168785
Stainless steel forceps
ピンセット Style #4, needle-sharp, anti-magnetic stainless steel
T5790
ピンセット
Stainless steel forceps Medium tip, curved
Z168696
Stainless steel forceps
ピンセット Style #5, Fine needle-sharp, Inox alloy (not anti-magnetic)
T4662
ピンセット