物質
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GLS80)
特徴
graduations
without cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 1178428
キャパシティ
20,000 mL
色
clear glass
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue quick release closure (integral lip seal) and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working.
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)