Merck
Z681148
Duran® square bottle, clear, with cap and pouring ring (PP)
neck Joints: threaded (GL45), capacity 1000 mL
別名:
218205459
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
glass bottle
polypropylene cap
square bottle
ジョイント
Joints: threaded neck (GL45)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 218205459
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue screw cap and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working. Service temperature limit of screw cap and pouring ring: +140°C.
  • Ergonomic handling due to angular shape, highly stable, good stackability
  • Provides a space saving of 44% in comparison with standard laboratory bottles
特徴および利点
• Ergonomic handling, high stability and good stackability due to angular shape• Saves space and costs in autoclaves, drying chambers, ovens, storage or washers• Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content• Fired-on, highly durable white ceramic
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1