Merck
Z681490
BriskHeat® ビーカーヒーターインスレーター
fits beaker size, 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
特徴
fits beaker size 1,000 mL
メーカー/製品名
BriskHeat
H
114 mm
4.5 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • シリコーンが浸透したクロスフェーシングおよびライナー
  • 1/4 in. (6.35mm)ファイバーグラス絶縁体
  • フックおよびループのクロージャ
法的情報
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)