物質
plastic-coated glass
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 40646
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
"C"コンデンサーアセンブリは、レシーバーフラスコにくっつく35/20の球状インナージョイントボトムコネクションをもつメインのガラス製アウタートラップボディから構成されています。スタンダードトップおよびBuchi®ロータリーエバポレーターに直接接続するサイドフランジが特徴です。アセンブリは、ガラス製コールドトラップインナーボディ、Viton®Oリング付のPTFEシーリングリング、PTFEリッド、1Lレシービングフラスコ、ステンレススチール製クランプ、GLねじ式キャップ付ホースバルブを備えています。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)