Merck
Z682136
Aldrich®冷却トラップ内部本体、コンデンサー "C"および "CR"アセンブリ用
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
glass
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 00672
関連するカテゴリー
詳細
Aldrichコンデンサー"C"および"CR"アセンブリ用のコールドトラップインナーボディは、Aldrichコールドトラップアウターボディ、Z682128もしくはZ682071にフィットします。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)