安全性情報
Z683108
Sigma-Aldrich
XploSens PSペルオキシド検出ストリップ
quickly detects peroxides in organic and aqueous solutions
別名:
peroxide indicator strips, simple peroxide detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113034
NACRES:
NB.35
詳細
semi-quantitative
特定アナライト
hydrogen peroxide
反応適合性
reaction type: Redox Reactions
包装
pack of 50 test strips
メーカー/製品名
XploSafe 3003
検出方法
colorimetric
詳細
XploSens peroxide detection strips quickly detects peroxides in organic and aqueous solutions. 50 test strips.
XploSens features:
  • One step trace detection of peroxides in organic and aqueous solutions
  • Simple and effective - rapid and distinct color change
  • Room temperature storage
  • Gradations: 0-50, 50-100, 100-250, 250-350, 350-500 ppm
Directions: Immerse the pad of the test strip into the solution for 5 seconds and remove. An appearance of a yellow color on the pad indicates that trace amounts of peroxides are present. The development of the yellow color may take up to 3 minutes and varies with the solvent being tested.
法的情報
XploSens PS is a trademark of XploSafe, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z683108-1EA:
Z683108-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1