Merck
Z685100
Ace powder funnel with flat side
top diam. 75 mm, joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint: ST/NS14/20
メーカー/製品名
Ace Glass
上部直径
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ace粉末漏斗は、スタンダードなテーパージョイントと1ヶ所がフラットな側面を有し、マルチネックフラスコとの使用を容易にします。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)