Merck
Z685585
Tygon® formula 2375 研究用チュービング
I.D. × O.D. 1.6 mm × 3.2 mm, L 15 m (50 ft)
別名:
chemical resistant tubing, laboratory tubing, non-leaching tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
包装
pack of 50 feet
メーカー/製品名
St. Gobain AJK00002
内径 × 外径
1.6 mm × 3.2 mm
L
15 m (50 ft)
壁厚
0.79 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tygonラボラトリーチューブフォーミュラ2375は、化学薬品耐性のチューブです。透明で柔軟なチューブで、特殊な化学製品、有害な物質を扱う場合に適しています。
  • MEK、酸、塩基、ケトン、アルコールに耐性
  • 可塑剤フリー
  • リーチングによるコンタミネーションフリー
  • 生体適合性
  • 処分上の懸念なし
  • 焼却により、二酸化炭素および水のみ放出
  • ガスまたは放射線により滅菌
技術データ:
引張り強度:1900 psi(13.1 MPa)
最大伸長度:850%
引張り応力(100%伸長時):425 psi(2.9 MPa)
引張り歪み(最大伸長度の75%時):300%
引き裂き抵抗:240 lb-f/inch(42 kN/m)
圧縮永久歪:158°F(70°C)、22時間で100%
脆化温度:-75°F(-59°C)未満
低温たわみ性:-103°F(-75°C)
比重:0.9
吸水率:73°F(23°C)、24時間で0.04%
推奨最高使用温度:130°F
色:透明
規格
Technical data:
Tensile Strength: 1900 psi (13.1 MPa)
Ultimate Elongation: 850%
Tensile Stress @ 100% elongation: 425 psi (2.9 MPa)
Tensile Set (@ 75% of ultimate elongation): 300%
Tear Resistance: 240 lb-f/inch (42 kN/m)
Compression Set Constant Deflection: 100% @ 158°F (70°C) for 22 hours
Brittle Temperature: < -75°F (<-59°C)
Low Temp. Flexibility: -103°F (-75°C)
Specific Gravity: 0.9
Water Absorption: 0.04% 24 hrs at 73°F (23°C)
Maximum Recommended Operating Temperature: 130°F
Color: Clear
法的情報
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)