包装
pkg of 50 feet
メーカー/製品名
Tygon
内径 × 外径 × 壁厚
1/4 in. × 3/8 in. × 1/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TYGON® E-3603 DEHP無添加ラボ用真空チューブは、お客様がTYGON製品に期待している優れた性能を発揮しますが、さらに本製品はDEHP可塑剤の代わりに広く認められている代替物質を含む組成でお届けします。
TYGON® E-3603ラボ用チューブは、屈曲疲労や摩耗に対する耐性を実現するために特別に組成されており、ラボにあるほぼあらゆる無機化合物に対応しており、ゴム製チューブより透過性が低くなっています。ガラス状の滑らかな内腔により集積しにくいため、清掃が簡単です。
TYGON® E-3603真空チューブは、これらすべての性能特性を備え、室温で完全真空に耐える超厚壁を持ちます。
特長・利点:
一般的なアプリケーション:
TYGON® E-3603ラボ用チューブは、屈曲疲労や摩耗に対する耐性を実現するために特別に組成されており、ラボにあるほぼあらゆる無機化合物に対応しており、ゴム製チューブより透過性が低くなっています。ガラス状の滑らかな内腔により集積しにくいため、清掃が簡単です。
TYGON® E-3603真空チューブは、これらすべての性能特性を備え、室温で完全真空に耐える超厚壁を持ちます。
特長・利点:
- DEHPチューブの代替品
- 新しい組成でも同じ優れた性能を実現
- BPAフリー
- 卓越した耐化学性
- 再現性のある結果が得られるロット間一貫性
- ぺリスタポンプで生産性を向上。他の透明チューブの2倍の寿命
- 滑らかで光沢のある内腔
- 酸化や汚染の心配なし
- フィッティングやグリップに簡単にしっかり固定
- 1フィート間隔のマーク付きで計測が簡単
- FDA基準に準拠
一般的なアプリケーション:
- 一般的なラボ業務
- 分析装置
- ぺリスタポンプや真空ポンプ
- コンデンサー、インキュベーター、デシケーター、ガス管、排水管に最適です
法的情報
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック