Merck
Z694177
Troemner Lab-Frame スタンダードキット、アルミロッド付き
heavy-duty, 75 in. x 72 in.
別名:
支持ロッド, 研究用クランプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Troemner 916178
フレームL×W
75 in. × 72 in.
ロッド直径
13 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
床取り付け型の自立構造のユニットで、実験設備のセットアップなど過酷な作業用に特に設計されています。外側のフレームは、強固ながら軽量のスチールチャネルで作られています。内側の格子は水平なチャネルコネクターを用い、一方の端はロッドに対応し、もう一方の端はこのチャネルに適合し、ボルトでしっかりと固定します。ボルトを緩めると、コネクターがチャネルトラックに沿って容易に移動し、格子の調整が簡単です。器具全体は、丈夫で釣り合いのとれた鋳造鉄製の安定台で支持され、上端部の重い装置の安定性がさらに必要な場合、床にボルトで留めることがあります。全体の寸法は、H 75インチ(1219 mm) × W 72インチ(1829 mm)です。
構成内容:
  • 48インチ(1219 mm)ロッド(5本)
  • 72インチ(1829 mm)ロッド(3本)
  • Sコネクター(15個)
  • チャネルコネクター(16個)
  • クランピングナット(24個)
  • 21.7インチ鋳造鉄製安定台(2個)
  • フレームセット(1個)
  • レンチ(1個)
スタンダードなLab-Frameキットは5種類のサイズ、3種類の格子ロッドの選択肢を揃えています。
  • 従来の心なし研削によるアルミニウム製
  • 非腐食性のファイバーグラス
  • 丈夫なステンレス製
ラボのヒュームフード内に適合するよう特に設計された様々なラボ用フレームには、ステンレス製ロッドが付属します。ニッケルめっきコネクターとラボ用フレーム安定台は、全キットとも標準付属品です。ラボ用フレームのベース部分は、ネジ(付属)で作業台の上に恒久的に取り付けることができます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)