Merck
Z694274
Troemner Lab-Frame スタンダードキット、ステンレス鋼ロッド付き
X-large, 48 in. x 72 in.
別名:
支持ロッド, 研究用クランプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
サイズ
XL
メーカー/製品名
Troemner 916200
フレームL×W
48 in. × 72 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フレームの寸法は48 × 72インチ(1219 × 1829 mm)で、水平方向にも垂直方向にも使用できます。
構成内容:
  • 2インチ(51 mm)ロッド(6本)
  • 12インチ(305 mm)ロッド(6本)
  • 24インチ(610 mm)ロッド(2本)
  • 48インチ(1219 mm)ロッド(7本)
  • 72インチ(1829 mm)ロッド(5本)
  • Sコネクター(45個)
  • ロッドエンドコネクター(4個)
  • ラボ用フレーム安定台(8個)
スタンダードなLab-Frameキットは5種類のサイズ、3種類の格子ロッドの選択肢を揃えています。
  • 従来の心なし研削によるアルミニウム製
  • 非腐食性のファイバーグラス
  • 丈夫なステンレス製
ラボのヒュームフード内に適合するよう特に設計された様々なラボ用フレームには、ステンレス製ロッドが付属します。ニッケルめっきコネクターとラボ用フレーム安定台は、全キットとも標準付属品です。ラボ用フレームのベース部分は、ネジ(付属)で作業台の上に恒久的に取り付けることができます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)