物質
borosilicate glass flask
flat bottom flask
ジョイント
joint stopper6
包装
pkg of 6 ea
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)