Merck
Z740680
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass flask
flat bottom flask
ジョイント
joint stopper6
包装
pkg of 12 ea
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)