Merck
Z740836
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 50 mL, subdivision, 1.0 mL, tol. 1.0 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 1.0 mL
包装
pkg of 6 ea
tol. measuring range
1.0 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)