Merck
Z740852
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets ASTM E 1272
capacity 500 mL, subdivision, 5.0 mL, tol. 2.5 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
特徴
subdivision 5.0 mL
包装
pkg of 1 ea
tol. measuring range
2.5 mL
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets ASTM E 1272 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)