Merck
Z740989
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
物質
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
外径 × L
18 mm × 150 mm
キャパシティ
25 mL
チューブ直径
18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)