詳細
sample SJ 24 40
包装
set of 1
メーカー/製品名
Büchi 11100C2002
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The rotary evaporator R-100 is a high-quality, entry level Rotavapor to meet the essential needs in classical laboratory applications. It is capable of a manually adjustable rotation speed of 20 to 280 rpm and equipped with an action jack lift for manual lifting of the evaporating flask. Included is the selected condenser, 1 L receiving and evaporating flasks, and a vapor duct. All accessories are included for out of the box usage.
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)