Merck
Z742160
Sigma-Aldrich
Aldrich®非腐食性レクチャーボトルガスレギュレーター
DIN 1 connection
別名:
Aldrich® non-corrosive lecture-bottle gas regulator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
詳細
for sale in EU only
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Single-stage
  • Max. inlet pressure: 300 bar
  • Nickel plated brass body; 316L stainless steel diaphragm
  • Encapsulated Seat Design with a 10 micron SS sintered filter
  • Valve seat: Nylon
  • Inlet: DIN 1
  • Outlet: 1/4 NPT M needle valve
  • Rear Panel Mounting Capabilities
  • Temperature Range: -20C to +60C
  • Cv=0.094
  • Weight: 1.3 kg
Designed for primary regulation of high or low cylinder pressure, high purity (up to grade 5.0) gases to a stable outlet pressure. Covers a variety of applications including gas and liquid chromatography, high purity carrier gases, calibration gases, high purity chamber pressurization and many more.
その他情報
技術情報シート AL-151ガスレギュレーター:選択、据付、操作をご覧ください。
本製品は医療用ではありません
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)