物質
orange silicone
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
DURAN® 292435626
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bottle tags can be used on their own for color identification or to secure the protective light sheild around the bottle. The GL 56 bottle tags are available in four colors (orange, yellow, blue and purple).
特徴および利点
• Manufactured from silicone rubber• The Bottle Tags can be used for colour identification or to secure the protective Light Shield around the bottle• The elastic Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck, even with the screw cap in place• Feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands• Chemically robust, heat resistant and reusable
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)