Merck
Z742280
Duran® プレッシャープラスボトル
volume 100 mL, amber
別名:
218162403
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
amber
borosilicate glass 3.3 bottle
round bottle
特徴
without cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 218162403
パラメーター
1.5 bar max. pressure
キャパシティ
100 mL
容量
100 mL
フィッティング
GL 45 DIN thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DURANプレッシャープラス+ GL 45ボトルは、減圧や加圧を必要とする実験用途に適した安全性の高いボトルです。
標準的な実験用ガラスボトルは、差圧に対して安全に耐えられるよう設計されていません。
形状の改良により、プレッシャープラス+ボトルは高い耐圧性を備え、
ユーザーと内容物に対して最大限の安全をもたらします。プレッシャープラス+ボトルには、
透明DURANガラス製(保護プラスチックセーフティーコーティング有/無)と、
紫外線による劣化を防ぐための褐色DURANガラス製の3種類があります。
このボトルはDURAN DG施栓系と組み合わせて使用することをお勧めします。ISO 4796に準じて-1~+1.5 barの圧に耐えるように設計されており、EN 1595に準じて最大限の安全を保証します。GL 45ねじ口ボトル。
特徴および利点
  • 優れた耐熱性と高い耐薬品性で知られるDURANホウケイ酸3.3ガラス製です。
  • 100、250、500、1000 mLの4種類のサイズがあります。
  • 1 barまでの耐減圧性が保証されています。
  • 1.5 barまでの耐圧性が保証されています。
  • DURANプレッシャープラス+ボトルは、業界標準のGL 45ねじ口ボトルです。
  • DURANプレッシャープラス+ボトルには、通常のDURAN GL 45ボトルと区別するため、青色のセラミックプリントが施されています。
  • オートクレーブ処理も滅菌処理も可能です。
  • 褐色ガラスは、最新版のUSP<660>およびEP 3.2.1で規定されている遮光基準を満たしています。
  • 保護コーティングが施されたボトルは、衝撃によって破損した際にユーザーと内容物を保護します。
  • 特殊な形状ですが、ISO 4796-1:2016に適合しており、他の実験器具との互換性は保たれています。
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)