Merck
Z742489
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
10 mm x 115 mm saw tooth, for 15 and 50 mL tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.61
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
10 mm x 115 mm saw tooth, for 15 and 50 mL tubes
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1000-M10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1