Merck
Z742490
Generator probe for D1000 handheld homogenizer
14 mm x 130 mm saw tooth, for 50 mL tubes up to 250 mL vessels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.61
滅菌適合性
autoclavable compatible
特徴
14 mm x 130 mm saw tooth, for 50 mL tubes up to 250 mL vessels
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1000-M14
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Generator probes for Benchmark′s handheld homogenizer, the D1000.
All the generator probes are made of stainless steel and can be sterilized by autoclaving.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)