Merck
Z742572
Optional rotor for PlateFuge Microcentrifuge
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.78
特徴
to hold 2 x deep well plates (up to 35 mm tall)
for 2 x deepwell plates up to 35 mm height
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C2000-DWMP
パラメーター
1500 max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models PlateFuge Microcentrifuge
関連するカテゴリー
詳細
PlateFuge Microplate Optional Rotor
This optional rotor can carry deep well plates up to 35mm tall. This rotor also spins at a lower speed with the increase in tube size.
法的情報
PlateFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)