Merck
Z742594
Accuris SmartDoc UV blocking mat
For blocking UV light
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106000
NACRES:
NB.79
特徴
For blocking UV light
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific E5000-MAT
詳細
Accuris SmartDoc mat for blocking UV light for use with UV illuminators with viewing surface greater than 18 x 18 cm.
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)