Merck
Z742595
Accuris SmartDoc narrow band pass filter
535nm filter; Used for imaging green stains
別名:
Accuris SmartDoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106000
NACRES:
NB.24
特徴
535nm filter; Used for imaging green stains
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific E5001-535
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A narrow band pass filter of 535 nm used for imaging green stains on a UV transilluminator.
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartDoc is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)